Learn More
Nitritex™ Papel Bond para salas limpias BioClean ISO Leaf™
Código de producto. 17439383
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17439383 Rosa paquete de 250
15288158 Azul paquete de 2500
17419383 Azul paquete de 250
15298158 Verde paquete de 2500
17429383 Verde paquete de 250
15208168 Rosa paquete de 2500
17358383 Blanco paquete de 250
15218168 Blanco paquete de 2500
15228168 Amarillo paquete de 2500
17449383 Amarillo paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17439383 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor BICPA4P80
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65€
    18.02€ / paquete de 250
    Ahorro 10.63€
    37% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un rendimiento sin látex en entornos críticos. El papel Bond para salas limpias Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ es resistente al calor y compatible con ISO clase 4. Está disponible en 5 colores.
  • Reproducciones claras y nítidas
  • Sin látex y resistente al calor
  • Procesado para garantizar la compatibilidad con ISO clase 4
  • Fabricado en centros con certificación ISO 9001:2008
  • Número de lote incluido en la bolsa y el envase de cartón que permite la trazabilidad
  • Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa
  • Intervalo de almacenamiento ideal: 20-70 % de humedad, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Con renglones No
Color Rosa
Dimensiones (L x An) 297 x 210 mm
Longitud (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Papel normal Sí
Tipo de producto Papel de sala limpia
Cantidad 250 hojas/ paquete de PE sellado
Tamaño A4
Peso (métrico) 80 gsm, ±3 g