Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Indigo™
Código de producto. 15298208
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15298208 8, 8,5 200 pares
15208218 9 200 pares
15218218 10 200 pares
15268208 5, 5,5 200 pares
15278208 6, 6,5 200 pares
15288208 7, 7,5 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15298208 Supplier Nitritex™ Supplier No. BNPLS8085
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con dedos texturizados para un mejor agarre. Guantes de nitrilo estériles Nitritex™ BioClean Indigo™ son guantes sin látex que se procesan para garantizar su compatibilidad con la clase 4 ISO, son resistentes a una amplia gama de productos químicos y ofrecen excelentes propiedades antiestáticas.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Dedos texturizados para un mejor agarre
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 y (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Color Morado
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Grado EU GMP Grado A
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 8, 8,5
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo BNPLS8085
Tipo de empaquetado EasyTear™
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares)
Resistente a Productos químicos
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm