Learn More
Ansell Forros para guantes estériles de medio dedo BioClean™ S-BGHF
Código de producto. 15248308
Cambiar vista
Click to view available options
Talla única
Código de producto.
15248308 Talla única
1 options
Código de producto. 15248308 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBGHF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los forros de guantes se han diseñado específicamente para proporcionar una barrera cómoda entre la piel y el guante exterior. Adecuados para su uso en salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Estilo de medio dedo para un tacto máximo
  • Proporciona una barrera suave entre la piel y el guante
  • EU GMP Grado A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon
Tamaño Universal
Esterilidad Estéril
Estilo de dedo Medio
Para utilizar con (aplicación) Ciencias biológicas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie BGHF