Learn More
Ansell™ Cubrezapatos ESD para salas limpias BioClean™
Código de producto. 15288248
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
406 mm (16 pulg)
457 mm (18 pulg)
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color unitSize
15288248 406 mm (16 pulg) Blanco paquete de 1000
15298248 457 mm (18 pulg) Blanco paquete de 1000
15208258 457 mm (18 pulg) Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15288248 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor ESD016W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubrezapatos ESD para salas limpias Ansell™ BioClean™ tienen cinta conductora sin marcas que proporciona propiedades disipativas cuando se usan como se indica.
  • Cinta conductora sin marcas
  • Propiedades de ESD
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015.
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 5
  • Zapato: Polipropileno no tejido hilado
  • Cinta: Hilados de filamentos de poliéster (96 %) con hilo conductor de filamentos de carbono de nailon (4 %)
  • Conductividad: Constantemente por debajo de 35 megohmios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 406 mm (16 pulg)
Material Polipropileno, Poliéster, Nylon
Latex Free No
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Grosor 0,08 mm
Cantidad de embalaje 1000 unidades
Longitud (métrico) 406 mm
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Mostrar más Mostrar menos
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.