Learn More
Ansell™ Cubrezapatos ESD para salas limpias BioClean™
Descripción
- Cinta conductora sin marcas
- Propiedades de ESD
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015.
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 5
- Zapato: Polipropileno no tejido hilado
- Cinta: Hilados de filamentos de poliéster (96 %) con hilo conductor de filamentos de carbono de nailon (4 %)
- Conductividad: Constantemente por debajo de 35 megohmios
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 457 mm (18 pulg) |
| Material | Polipropileno, Poliéster, Nylon |
| Latex Free | No |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tobillo elástico |
| Grosor | 0,08 mm |
| Cantidad de embalaje | 1000 unidades |
| Longitud (métrico) | 457 mm |
| Mostrar más |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.