Learn More
Ansell Botas desechables BDBL BioClean™ Durableu
Descripción
- Resistentes a desgarros, rasgaduras y abrasiones.
- Bajos niveles de desprendimiento de partículas
- Resistente a una amplia gama de productos químicos líquidos
- Alta resistencia a la tracción
- Antideslizantes
- 102 g/m² de polipropileno no tejido, hilado (38 g/m²) / polietileno fundido (64 g/m²) / laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Latex Free | No |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015 |
| Resistencia | Resistente a una amplia gama de productos químicos líquidos |
| Tipo de producto | Cubrebotas desechables |
| Cantidad | 50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; ocho bolsas exteriores por caja de cartón revestida (400 unidades) |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.