Learn More
Ansell BioClean - Kit Estéril D S BDKM - Talla M
Descripción
- Características añadidas: La BioClean-D El kit estéril S-BDKM incluye un mono desechable, cubrebotas con suela antideslizante, capucha y mascarilla facial integrada, que proporciona protección personal de pies a cabeza.
- Embalaje optimizado: Todas las prendas se presentan en un único paquete, lo que hace más cómoda su manipulación y minimiza el desperdicio general del embalaje.
- Ajuste mejorado: El BioClean™ El mono incluido en este kit está diseñado con una cremallera frontal, espalda, puños y tobillos elásticos, lo que ofrece un ajuste cómodo, mientras que las presillas para los pulgares garantizan una sujeción segura.
- Riesgos de contaminación reducidos: Como está hecho de CleanTough™ Hecho de material liviano y que no suelta pelusa, este mono estéril es ideal para usar en salas blancas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |