Learn More
Ansell Fundas desechables estériles BioClean-D™.
Código de producto. 30040327
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Longitud larga
Standard Length
Tamaño de la unidad:
75 pares
paquete de 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30040327 Longitud larga 75 pares
12342289 Standard Length 75 pares
15268298 Standard Length paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
N/D
Código de producto. 30040327 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.60€
    322.33€ / 75 pares
    Ahorro 236.27€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
N/D
Botas estériles livianas con abertura elástica que brindan protección personal segura y ajustada. Disponible en tallas regulares o largas.
  • Ligero y con poca pelusa CleanTough™ Tejido: Menos riesgos de contaminación
  • Apertura elástica: un ajuste más seguro y cómodo.
  • Suela antideslizante y cierres fáciles de atar: ajuste seguro para un uso más seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Material CleanTough™
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de suela Resistente al deslizamiento.
Estructura Costuras unidas, costura con una sola aguja
Color del tapón Blanco
Tipo de costura Sellado
Modelo Longitud larga
Color de rosca Blanco
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, Investigación de la Escena del Crimen (CSI), Ciencias Forenses, Salas Blancas, Fabricación de Dispositivos Médicos, Biotecnología, Mantenimiento de Equipos e Instrumentos, Industria Farmacéutica
Certificaciones/conformidad EPI Cat 3 Tipo PB [6]; ISO Clase 4 y UE GMP Grado A; Antiestático según EN1149-5 y con baja emisión de partículas.
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat 3 Tipo PB [6]; ISO Clase 4 y UE GMP Grado A; EN1149-5
Altura (métrico) 500 mm
Resistencia Líquidos, Partículas secas, Salpicaduras
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Cantidad Un par por bolsa de PE interior sellada; 15 bolsas interiores por bolsa exterior de PE sellada; cinco bolsas exteriores por caja forrada (75 pares)
Mostrar más Mostrar menos
N/D