Learn More
Ansell BioClean-D™ - Traje de protección estéril BioClean-D con capucha y botas integradas S-BDFC
Código de producto. 30282355 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Esterilidad:Estéril
Código de producto.
30282355 Esterilidad:Estéril
1 options
Código de producto. 30282355 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDFCXS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material ligero CleanTough antiestático con bajo desprendimiento de fibras. Gomas para los pulgares para garantizar una fijación segura. Cremallera con solapa sellable. Zonas elásticas en la espalda, los puños y los tobillos. Suelas antideslizantes.
  • El traje de protección BioClean-D con capucha y botas integradas es una prenda desechable que ofrece una protección integral.
  • Integra una cremallera frontal con solapa de protección, zonas elásticas en capucha, espalda, puños y tobillos, y gomas para los pulgares para garantizar una fijación segura.
  • Las botas integradas llevan suelas antideslizantes para garantizar un paso firme y seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño XS
Sexo Unisex
Material Flashspun Polyethylene
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Standard
Estilo de tobillo Attached Boots, Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Tipo de campana extractora Attached, Elastic Face
Tipo de tapón Front Zipper with Storm Flap
Tipo de costura Bound
Esterilidad Estéril
Resistencia Anti-static, Chemicals, Liquid, Particle
Tipo de collarín Hooded
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Sin látex No
N.º de bolsillos None
Para utilizar con (aplicación) Blending, compounding solids or liquids, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Handling of Powders, Aseptic Filling and Labelling, Cleanroom Cleaning and Preparing, Medical Device Manufacturing, Biotechnologies Blending Operations, Handling Active Material, Maintaining Equipment and Instruments
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)