Learn More
Ansell BioClean-D™ Mono de protección para salas blancas no estéril con capucha y botas integradas
Código de producto. 30058505
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058505 XS paquete de 20
1 options
Código de producto. 30058505 Proveedor Ansell N.º de proveedor BDFCXS
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Mono para sala limpia fabricado con CleanTough™ Tejido para protección corporal liviana y que no suelta pelusa, con cierre frontal y solapa protectora para brindar barrera contra contaminantes y salpicaduras de líquidos.
  • Riesgos de contaminación reducidos: El BioClean-D El mono con capucha y botas integradas BDFC no suelta pelusa y ISO Compatible con salas blancas gracias a su peso ligero CleanTough™ Composición, garantizando que los riesgos de contaminación se mantengan al mínimo
  • Protección optimizada: Este mono desechable no estéril cuenta con una cremallera frontal con una solapa protectora, que protege contra salpicaduras de líquidos y productos químicos, mientras que las presillas para los pulgares y una capucha, espalda, puños y tobillos elásticos ofrecen un ajuste seguro.
  • Funciones mejoradas: Este mono antiestático también está equipado con botas integradas y suelas antideslizantes, para mayor seguridad en el lugar de trabajo en entornos de laboratorio.
  • Riesgos de contaminación reducidos: El BioClean-D El mono con capucha y botas integradas BDFC no suelta pelusa y ISO Compatible con salas blancas gracias a su peso ligero CleanTough™ Composición, garantizando que los riesgos de contaminación se mantengan al mínimo
  • Protección optimizada: Este mono desechable no estéril cuenta con una cremallera frontal con una solapa protectora, que protege contra salpicaduras de líquidos y productos químicos, mientras que las presillas para los pulgares y una capucha, espalda, puños y tobillos elásticos ofrecen un ajuste seguro.
  • Funciones mejoradas: Este mono antiestático también está equipado con botas integradas y suelas antideslizantes, para mayor seguridad en el lugar de trabajo en entornos de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño XS
Sexo Unisex
Material Polietileno hilado por flash
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura No elástica
Estilo de tobillo Botas adjuntas
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Cara elástica adherida
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Antiestático, Productos químicos, Líquidos, Partícula
Tipo de collarín Campana extractora
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Categoría III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Sin látex No
N.º de bolsillos Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Mezcla, preparación de compuestos sólidos o líquidos, investigación de la escena del crimen (CSI), análisis forense, manipulación de polvos, llenado y etiquetado aséptico, limpieza y preparación de salas blancas, fabricación de dispositivos médicos, operaciones de mezcla de biotecnologías, manipulación de material activo, mantenimiento de equipos e instrumentos.
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)