Learn More
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D
Descripción
- Estilo puño abierto
- Tres bolsillos
- Tejido CleanTough™
- Desechables, empaquetados en bolsa
- Polipropileno no tejido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio en entornos controlados |
| Tamaño | Extra grande |
| Material | Tejido microporoso laminado doble |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Recto |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 3 |
| Tamaño del tórax (métrico) | Entre 1066,8 y 1143 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, ASTM F739-12 |
| Mostrar más |