Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Mono con capucha y botas integradas
Product Code. 17891009
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Unit Size:
cada uno
paquete de 20
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
17891009 XL cada uno
17890999 Pequeño cada uno
30058507 Pequeño paquete de 20
17831009 M cada uno
30058508 M paquete de 20
30058504 L paquete de 20
17881009 L cada uno
30058511 XL paquete de 20
17811009 2XL cada uno
17841019 3XL cada uno
17861009 XXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17891009 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor BDFCXL
En stock
Ansell™ BioClean-D El mono con capucha y botas integradas está confeccionado con un tejido ligero y que no suelta pelusa. CleanTough material
  • Lazos para los pulgares para garantizar una buena sujeción
  • Cremallera con solapa sellable
  • Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos
  • Suelas antideslizantes
  • Sin silicona
  • Certificaciones y pruebas:
    • Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO Certificaciones 9001:2015 y (UE)2016/425 Módulo D
    • Cumple con la Categoría 3 - Equipo de protección individual EPI Reglamento (UE) 2016/425
    • Probado según la norma EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas (Tipo 5)
    • Probado según la norma EN ISO 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos (Tipo 6)
    • Probado según la norma EN ISO 14325 ropa de protección contra productos químicos
    • Probado contra el estándar de permeación ASTM F739-12
    • Testados conforme a las normas: EN 1149-5:2008, ropa de protección - propiedades electrostáticas; EN 530, Resistencia a la abrasión; EN 7854, Resistencia al agrietamiento por flexión; EN 6530, Resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, Resistencia a la tracción; EN 9073-4, Resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, Resistencia a la perforación; y EN 13935-2, Resistencia de la costura
    • Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material CleanTough™ Tela
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Botas acopladas, Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Antiestático, Abrasión, Lágrimas
Tipo de collarín Campana extractora
Estilo de la parte posterior Elástico
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 42 a 45 in
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Estilo de manga Elástico
Para utilizar con (aplicación) Entornos controlados
Altura (imperial) De 6 pies a 6 pies. Cajas de
Altura (métrico) De 182 a 188 cm
Cantidad 20/Cs.
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)