Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Mono con capucha y botas integradas
Descripción
- Lazos para los pulgares para garantizar una buena sujeción
- Cremallera con solapa sellable
- Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos
- Suelas antideslizantes
- Sin silicona
- Certificaciones y pruebas:
- Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO Certificaciones 9001:2015 y (UE)2016/425 Módulo D
- Cumple con la Categoría 3 - Equipo de protección individual EPI Reglamento (UE) 2016/425
- Probado según la norma EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas (Tipo 5)
- Probado según la norma EN ISO 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos (Tipo 6)
- Probado según la norma EN ISO 14325 ropa de protección contra productos químicos
- Probado contra el estándar de permeación ASTM F739-12
- Testados conforme a las normas: EN 1149-5:2008, ropa de protección - propiedades electrostáticas; EN 530, Resistencia a la abrasión; EN 7854, Resistencia al agrietamiento por flexión; EN 6530, Resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, Resistencia a la tracción; EN 9073-4, Resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, Resistencia a la perforación; y EN 13935-2, Resistencia de la costura
- Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | CleanTough™ Tela |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Botas acopladas, Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |