Learn More
Ansell BioClean™ BCAH Clearview Gafas esterilizables en autoclave
Código de producto. 15218108
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
15218108 Blanco paquete de 12
1 options
N/D
Código de producto. 15218108 Proveedor Ansell N.º de proveedor BCAH
Edge
N/D
Las gafas de silicona esterilizables en autoclave cuentan con propiedades antirrayas y antivaho.
  • Material ligero: Permite un uso prolongado y comodidad del usuario.
  • Sistema de ventilación indirecta: Reduce el riesgo de contaminación
  • Propiedades antiarañazos y antivaho: para una visión sin obstáculos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Pantalla facial
Peso (métrico) 106 g
Desechables Reutilizables
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.