Learn More
Ansell™ Mitones para aislador de nitrilo para sala limpia BioClean™
Click to view available options
Color: blanco; material: nitrilo; talla: 9,75
Descripción
- Probado frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
- 100 % a prueba de fugas de agua
- La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
- Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
- Se ajustan a una abertura de 254 mm de tamaño.
- Compatibles con autoclave
- Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
- Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
Especificaciones
ASTM F739 | No |
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 parte 2, categoría III |
Chlorinated | Sí |
Procedimiento de limpieza | Lavado DI |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y UE GMP grado A |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente. |
Descripción | Una pieza por bolsa de PE interior sellada, una bolsa interior por segunda bolsa de PE interior sellada, una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada, 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca interior revestida |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Laboratorio |