Learn More
Ansell BioClean-C™ Delantales protectores con mangas BCAS
Descripción
- Probado contra las normas de permeabilidad
- ASTM F739-12
- Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
- Cintas para atarlo en la parte trasera
- Cierre de cuello ajustable
- Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
- Sin silicona
- Fabricados en una planta con certificaciones ISO 9001:2015 y (UE) 2016/425 de módulo D
- Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
- Testados conforme a la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos líquidos (tipo PB [6])
- Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
- Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
- Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
- Testados conforme a las normas:EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Polipropileno, Polietileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Lazos de cintura |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Resistencia | Líquidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos críticos y controlados |
| Certificaciones/conformidad | ASTM F739 |
| Mostrar más |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.