Learn More
Ansell BioClean Delantal protector de quimioterapia C BCAS con mangas - No estéril
Código de producto. 18017651
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Delantal protector de quimioterapia
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
18017651 Delantal protector de quimioterapia paquete de 40
1 options
Código de producto. 18017651 Proveedor Ansell N.º de proveedor BCASXL
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
CleanTough Material ligero y que no suelta pelusa. Las costuras unidas ultrasónicamente proporcionan mayor resistencia y protección.
  • Protección asegurada: El BioClean-C™ El delantal con mangas BCAS es una opción ideal como delantal protector de quimioterapia, ya que está probado contra una amplia gama de medicamentos de quimioterapia.
  • Riesgos de contaminación reducidos: Este delantal protector está hecho de material liviano y que no suelta pelusa.
  • Mayor resistencia: unido ultrasónicamente con cinta protectora, este delantal es ideal para la protección contra los medicamentos de quimioterapia.
  • Ajuste mejorado: con un cierre de cuello ajustable y cintas para atar en la parte trasera, permite a los usuarios encontrar un ajuste cómodo y constante para ellos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal protector de quimioterapia
Tamaño Extra grande
Material Polietileno, Laminado de polipropileno no tejido
Color Azul
Desechables Uso limitado
Tipo de tapón Lazos integrales
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Administración de medicamentos, manipulación de productos químicos, mezcla, preparación de compuestos sólidos y/o líquidos, mezcla de productos químicos.
Dimensiones (L x An) 108-116 cm (42 in - 45 in) x 182 - 188 cm (6 pies 0 in - 6 pies 2 in)
Modelo Con mangas
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Protección corporal parcial únicamente, Categoría III, EN 13034:2005 + A1:2009