Learn More
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Delantal protector con mangas para quimioterapia
Código de producto. 15855485
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15855485 Extra grande paquete de 40
15288268 Pequeño paquete de 40
15298268 Mediano paquete de 40
15208278 Grande paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15855485 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor SBCASXL
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Ansell™ BioClean™ BioClean-C El delantal protector de quimioterapia con mangas brinda protección contra una variedad de medicamentos citotóxicos.
  • Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
  • Cintas para atarlo en la parte trasera
  • Cierre de cuello ajustable
  • Ligero y con poca pelusa CleanTough material
  • BioClean-C CleanTough Material azul y puños 100% poliéster.
  • Probado contra el estándar de permeación ASTM F739-12
  • Sin silicona
  • Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO Certificaciones 9001:2015 y (UE)2016/425 Módulo D
  • Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
  • Probado según la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009 Ropa de protección contra productos químicos líquidos (Tipo PB [6])
  • Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
  • Probado contra el estándar de permeación ASTM F739-12
  • Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
  • Testados conforme a las normas: EN 530, Resistencia a la abrasión; EN 6530, Resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, Resistencia a la tracción; EN 9073-4, Resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, Resistencia a la perforación; y EN 13935-2, Resistencia de la costura
  • Esterilizado de acuerdo con ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Extra grande
Material Poliéster
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Lazos de cintura
Esterilidad Estéril
Estilo de manguito Elástico
Resistencia Prueba = Resistencia a la abrasión - Resultado = 10 a 100 ciclos - Clase de rendimiento (EN 14325) = 1; Prueba = Resistencia al desgarro trapezoidal - Resultado MD 50,6 N - Clase de rendimiento (EN 14325) = 3; Prueba = Resistencia al desgarro trapezoidal - Resultado CD 32,3 N - Clase de rendimiento (EN14325) = 2
Tipo de costura Adherido y encintado ultrasónicamente
Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.