Learn More
Ansell BioClean™ Spray antiniebla BAFS 601
Código de producto. 30245467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30245467 60 mL paquete de 10
1 options
N/D
Código de producto. 30245467 Proveedor Ansell N.º de proveedor BAFS601
 Artículo restringido
En stock
N/D
Spray sin alcohol con acción de bomba sin aire para usar con gafas autoclavables.
  • Efecto anti-empaña: Para menos obstrucciones al usar gafas autoclavables
  • Acción de bomba sin aire: Aplicación rápida y sencilla
  • Fabricado en una ISO instalación certificada 9001: Para garantizar la calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Color Transparente
Tipo de producto Solución de limpieza de lentes
Para utilizar con (aplicación) Solucionar los problemas de empañamiento al usar gafas autoclavables
N.º por caja 100/Cs.
Modelo BAFS
Cantidad 60 mL
N.° por paquete 10/Pk.
Tamaño Universal
Material Fórmula propietaria
Desechables Un solo uso
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
N/D