Learn More
Benchmark Scientific™ Autoclaves de investigación BioClave
Descripción
- Diseñado específicamente para la esterilización de herramientas de investigación de laboratorio.
- Funcionamiento totalmente automático: basta con pulsar el botón de inicio.
- Tanque de agua incorporado: no necesita conexión externa
- Modelos de 8 L, 18 L y 28 L
- Todos los modelos son lo suficientemente pequeños para uso en la mesa de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,1 gal |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 31 cm |
| Diámetro de la cámara (imperial) | 6,7 in |
| Fondo de la cámara (imperial) | 12,5 in |
| Diámetro de la cámara (métrico) | 17 cm |
| Longitud (imperial) | 20 in |
| Longitud (métrico) | 51 cm |
| Modelo | BioClave Mini |
| Tipo de producto | Autoclave de sobremesa de carga frontal |
| Mostrar más |