Learn More
Benchmark Scientific™ Autoclaves de investigación BioClave
Código de producto. 17904422
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
18 L
28 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17904422 18 L cada uno
17924422 28 L cada uno
17934422 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904422 Proveedor Benchmark Scientific™ N.º de proveedor B400018E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7790.00€
    6751.24€ / paquete de 1
    Ahorro 1038.76€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Disponibles en volúmenes de cámara de 8 L, 18 L y 28 L, los autoclaves de investigación BioClave son unidades de sobremesa independientes que incluyen enclavamientos de seguridad mecánicos y eléctricos. El funcionamiento es totalmente automático, basta con elegir el programa adecuado y pulsar iniciar.
  • Diseñado específicamente para la esterilización de herramientas de investigación de laboratorio.
  • Funcionamiento totalmente automático: basta con pulsar el botón de inicio.
  • Tanque de agua incorporado: no necesita conexión externa
  • Modelos de 8 L, 18 L y 28 L
  • Todos los modelos son lo suficientemente pequeños para uso en la mesa de trabajo.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4,7 gal
Capacidad (métrico) 18 L
Fondo de la cámara (métrico) 35 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 9,8 in
Fondo de la cámara (imperial) 13,77 in
Diámetro de la cámara (métrico) 24.8 cm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de productos
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 56 cm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa de carga frontal
máx. (imperial) 250° F a 273° F
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C
Pantalla Digital
Incluye 3 bandejas, junta de puerta adicional
Tensión 208/230 V
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 56 x 44.5 x 40 cm