Learn More
Benchmark Scientific™ Impresora de autoclave BioClave
Código de producto. 17954432
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclaves de investigación BioClave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17954432 Autoclaves de investigación BioClave cada uno
1 options
Código de producto. 17954432 Proveedor Benchmark Scientific™ N.º de proveedor B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    347.90€ / paquete de 1
    Ahorro 47.10€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La impresora de autoclave BioClave se puede conectar al autoclave para proporcionar una impresión de las ejecuciones para documentación.
  • Se conecta a todos los autoclaves de investigación BioClave
  • Proporciona documentación del proceso de autoclave.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Impresión de parámetros de ejecución
Para utilizar con (equipo) Autoclaves de investigación BioClave
Modelo BioClave
Peso (imperial) 1 lb.
Peso (métrico) 2.2 kg