Learn More
Biochrom Colorímetro WPA CO7500 con batería recargable
Código de producto. 11805962 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Colorímetro educativo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11805962 Colorímetro educativo cada uno
1 options
Código de producto. 11805962
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El colorímetro Biochrom WPA CO7500B es compacto, ligero, portátil y de diseño ergonómico.
  • Colorímetro basado en filtro de haz único que cubre 440-680 nm
  • Resistente, portátil y fácil de usar
  • Excelente relación calidad-precio e ideal para aplicaciones educativas.
  • Absorbancia, %Transmisión y mediciones cinéticas sencillas
  • Incluye batería recargable
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De 0,3 A a 1,99 A (absorbancia), de 0 a 199 %T (% de transmisión)
Exactitud <±0,05 A (a 1 A)
Certificaciones/conformidad CE
Detalles de la cubeta Semi macrocubetas y microcubetas o tubos redondos de 16 mm
Tipo de batería Recargable
Tipo de detector diodo
Pantalla LCD
Clasificación IP IP65
Idiomas Manuales en inglés, francés, alemán, español e italiano
Fuente de luz Tungsten Halogen
Ancho de banda espectral 40 nm
Tipo Colorímetro educativo
Tensión 9 V
Wavelength Range De 440 nm a 680 nm
Requisitos eléctricos 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Para utilizar con (aplicación) Ideales para aplicaciones educativas
Altura (métrico) 60 mm
Hertz 50/60 Hz
Humedad 80 °C % hasta 31 °C disminuyendo linealmente al 50 % a 40 °C
Incluye Batería recargable
Modelo CO7500B
Salidas De 0 a 2 V para 0 a 2 Abs o de 0 a 1,99 V para 0 a 199 % T (a través de 2 conectores de 4 mm, ∼ desviación de 100 mV en el voltaje de salida) RS232
Trayectoria óptica 10 mm
Consumo de energía 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 35 °C
Garantía 1 año
Peso (métrico) 0,6 kg
Anchura (métrico) 150 mm