Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sistema de identificación bioquímica: especies de Staphylococcus
Código de producto. 15997112 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15997112 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 15997112 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor MID69CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sistema de identificación bioquímica para especies de Staphylococcus a partir de alimentos y otras muestras ambientales
  • Sistema de identificación bioquímica de 12 sustratos
  • A partir de una amplia gama de tecnologías para la detección específica de especies de Staphylococcus a partir de alimentos y otras muestras ambientales
  • Desde una gama de sistemas de identificación bacteriana sencillos y fiables para laboratorios alimentarios, medioambientales e industriales.
  • Estas pruebas darán a los profesionales la información necesaria para maximizar la eficacia del manejo adecuado del paciente.
  • La gama se está expandiendo rápidamente y abarcará la gama más amplia de soluciones de pruebas microbiológicas.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Identificación de especies de Staphylococcus
Cantidad 20 pruebas