Learn More
Biochanin A, TRC
Código de producto. 30135315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135315 1 g 1 g
30137779 250 mg 250 miligramos
17955065 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3872501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-80-5
Fórmula molecular C16 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 284.26
Sinónimo 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Biochanin A (6CI), Isoflavone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), (-)-5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 4'-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, Biochanin, Genistein 4-methyl ether, Genistein 4'-methyl ether, NSC 123538, Olmelin
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-3-(4-metoxifenil)cromen-4-ona
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biochanin A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0685
Porcentaje de pureza >95%