Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Código de producto. 16461736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461736 500 mg 500 miligramos
16421136 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14595
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biochanin A
CAS 491-80-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Methylgenistein Olmelin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease