Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Descripción
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biochanin A |
| CAS | 491-80-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12O5 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | 4-Methylgenistein Olmelin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM) |
| SMILES | OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Mostrar más |