Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120
Código de producto. 16661674 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
150 mm
300 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar
Precolumna preparativa
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Formato de columna unitSize
16661674 150 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16651674 30 mm Precolumna preparativa cada uno
16515944 300 mm Columna preparativa, estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16661674 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73405157846A
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120.
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 700 a 120 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 120:
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 120 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Para utilizar con Exclusión por tamaño preparativa
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L59
Fase estacionaria Diol (OH)
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono > 8,2 %
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Con desactivación terminal No
Fase Exclusión por tamaño
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía preparativa