Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 1000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 1000.
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 70 000 a 10 000 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 120:
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 120 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Precolumna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Para utilizar con | Exclusión por tamaño preparativa |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Área de la superficie | 25 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L59 |
| Mostrar más |