Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Código de producto. 10630754 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10630754 150 mm 4,6 mm cada uno
10552465 50 mm 1 mm 1 PCS
10682284 50 mm 2,1 mm cada uno
10446644 50 mm 3 mm cada uno
10304183 50 mm 4,6 mm cada uno
10519945 100 mm 1 mm cada uno
10314183 100 mm 2,1 mm cada uno
10513415 100 mm 4,6 mm cada uno
10170703 150 mm 1 mm cada uno
10671324 150 mm 2,1 mm cada uno
10221005 150 mm 3 mm cada uno
10253603 250 mm 4,6 mm cada uno
11578330 10 mm 1 mm paquete de 4
11588330 10 mm 2,1 mm 4 PCS
10659675 10 mm 3 mm paquete de 4
11598330 10 mm 4 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10630754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73105154630
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
  • Tamaño de partícula de 5 μm, tamaño de poro de 300 Å
  • Ligandos de polietilenimina (PEI) de intercambio iónico exclusivos y adaptados a las proteínas unidos a sílice pura desactivada
  • Hidrofobicidad baja
  • Capacidad de 0,22 mEq/g; carga de carbono del 3 %
  • Uso para fase normal y cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC)
  • Estable en condiciones de pH exigentes (intervalo de pH de 2 a 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Hidrofobicidad Bajo
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Polietileneimina
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 3 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal, HILIC, intercambio iónico
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.