Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 300
Código de producto. 16536130 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
7,8 mm
7,8 mm
20 mm
Formato de columna:
Columna de alta temperatura
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna preparativa
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16536130 300 mm 7,8 mm Columna preparativa, estándar cada uno
10119134 150 mm 7,8 mm Columna de alta temperatura cada uno
10434413 300 mm 7,8 mm Columna de alta temperatura cada uno
16328616 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
10301365 30 mm 7,8 mm Precolumna cada uno
16681674 150 mm 7,8 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16671674 30 mm 7,8 mm Precolumna preparativa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16536130 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73505307846A
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 7000 a 1 200 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 1000:
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 1000 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Para utilizar con Exclusión por tamaño preparativa
Longitud (métrico) 300 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L59
Fase estacionaria Diol (OH)
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono >2 %
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Con desactivación terminal No
Fase Exclusión por tamaño
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía preparativa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.