Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de exclusión por tamaño BioBasic™ SEC diol (OH), 5 μm, 7,8 mm x 150 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Proporcione una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas para HPL de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 100 a 10 000 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 120 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de alta temperatura |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía de exclusión por tamaños |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Tipo USP | L33 |
| Fase estacionaria | Diol (OH) |
| Línea de productos | BioBasic |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.