Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX
Código de producto. 10602294 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10602294 150 mm 2,1 mm cada uno
10344423 50 mm 2,1 mm cada uno
10150943 50 mm 3 mm cada uno
10323105 100 mm 1 mm cada uno
10562455 100 mm 2,1 mm cada uno
10271275 100 mm 3 mm cada uno
10354133 100 mm 4,6 mm cada uno
10538205 150 mm 1 mm cada uno
10699993 150 mm 3 mm cada uno
10181123 150 mm 4,6 mm cada uno
10496654 250 mm 1 mm cada uno
10612294 250 mm 2,1 mm cada uno
10572265 250 mm 4,6 mm cada uno
10725564 50 mm 4,6 mm cada uno
10331115 10 mm 1 mm paquete de 4
11538340 10 mm 4 mm paquete de 4
10545625 10 mm 3 mm paquete de 4
11528340 10 mm 2,1 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10602294 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73205152130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para LC BioBasic SCX están optimizadas para la separación de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.
  • Fase de intercambio catiónico fuerte basada en ácido sulfónico
  • Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L52
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 3 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Vis mindre
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.