Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa BioBasic™ C4, 5 μ m, 4 mm x 150 mm
Código de producto. 10579185 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10579185 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10579185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 72305154030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 300 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Con base de sílice de 300Å para ofrecer un rendimiento biomolecular excepcional
  • Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Hidrofobicidad Bajo
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa