Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 4
Código de producto. 11598320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11598320 10 mm 2,1 mm paquete de 4
10583995 50 mm 1 mm cada uno
10263313 50 mm 2,1 mm cada uno
10395003 100 mm 1 mm cada uno
10581105 100 mm 2,1 mm cada uno
10692854 100 mm 4,6 mm cada uno
10649585 150 mm 1 mm cada uno
10110693 150 mm 2,1 mm cada uno
10384513 150 mm 4,6 mm cada uno
10344563 250 mm 2,1 mm cada uno
10541305 250 mm 4,6 mm cada uno
11508330 10 mm 4 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11598320 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 72305012101
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta sílice de poro de 300 Å de ancho para el análisis de proteínas hidrófobas y péptidos más grandes que se unen demasiado fuertemente en las columnas C8 o C18.
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 4, que están diseñadas para el análisis de proteínas y péptidos de gran tamaño, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con alta hidrofobicidad.
  • Elaborada a base de sílice de 300 Å para ofrecer un rendimiento biomolecular excepcional
  • Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC
Tipo de producto Cartucho protector
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.