Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Código de producto. 10502645 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10502645 150 mm 4,6 mm cada uno
10434773 250 mm 4,6 mm cada uno
10151213 250 mm 2,1 mm cada uno
16318616 250 mm 20 mm cada uno
10097534 150 mm 1 mm cada uno
10435553 50 mm 1 mm cada uno
10181113 150 mm 2,1 mm cada uno
10293113 100 mm 2,1 mm cada uno
10475173 50 mm 2,1 mm 1 PCS
10735706 250 mm 1 mm cada uno
10160703 100 mm 1 mm cada uno
11558310 10 mm 4 mm paquete de 4
11548310 10 mm 2,1 mm paquete de 4
10448674 10 mm 1 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10502645 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 72105154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este sílice de poro ancho de 300 Å para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Fase estacionaria con alta capacidad máxima
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 9%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.