Learn More
Gilac™ Recipiente divisor de masa rectangular de base biológica
Descripción
- Recipiente rectangular para dividir la masa en material de base biológica.
- Muy resistente a los cambios de temperatura.
- Muy flexible y resistente a impactos.
- Compatible con carros de estanterías.
- Recipiente rectangular para dividir la masa de base biológica apilable (con tapa) y encajable.
- El recipiente rectangular para dividir la masa de base biológica es blanco y no contiene colorantes.
- El material de base biológica está hecho de recursos naturales renovables en lugar de recursos fósiles.
- Como fabricante francés responsable, GILAC ahora ofrece alternativas a los materiales estándar, al tiempo que mantiene un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 L |