Learn More
Gilac™ Contenedor de masa de base biológica
Código de producto. 17998551
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
9 L
15 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17998551 9 L 600 x 400 x 55 mm cada uno
17968551 15 L 600 x 400 x 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998551 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G179391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.22€
    16.68€ / paquete de 1
    Ahorro 8.54€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El contenedor divisor de masa de base biológica es altamente resistente a los cambios de temperatura, muy flexible y resistente a los golpes.
  • Contenedor para almacenamiento de masa de base biológica - 600 x 400.
  • Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
  • Diseño innovador para una mayor comodidad:
    • Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
    • Lados verticales sin borde interior evita marcar la masa. Toda la superficie del contenedor es utilizable.
    • La base completamente plana significa que la masa se desprende fácilmente, sin pérdidas ni restos de comida.
    • Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar los contenedores con tu logotipo.
    • Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
  • El recipiente para masa fabricado con material de origen biológico no contiene colorantes ni olores y tiene un aspecto blanco.
  • El material de origen biológico se fabrica a partir de recursos naturales renovables en lugar de fuentes de energía limitadas como los combustibles fósiles.
  • Como fabricante francés responsable, GILAC ofrece ahora alternativas a los materiales estándar, manteniendo un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria en pleno cumplimiento de la normativa vigente.
  • Este contenedor de masa se suma a la gama existente de contenedores de masa fabricados con materiales convencionales.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para masa
Material Polietileno
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 55 mm
Volumen (imperial) 2,4 gal
Volumen (métrico) 9 L