Learn More
Gilac™ Contenedor de masa de base biológica
Descripción
- Contenedor para almacenamiento de masa de base biológica - 600 x 400.
- Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
- Diseño innovador para una mayor comodidad:
- Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
- Lados verticales sin borde interior evita marcar la masa. Toda la superficie del contenedor es utilizable.
- La base completamente plana significa que la masa se desprende fácilmente, sin pérdidas ni restos de comida.
- Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar los contenedores con tu logotipo.
- Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
- El recipiente para masa fabricado con material de origen biológico no contiene colorantes ni olores y tiene un aspecto blanco.
- El material de origen biológico se fabrica a partir de recursos naturales renovables en lugar de fuentes de energía limitadas como los combustibles fósiles.
- Como fabricante francés responsable, GILAC ofrece ahora alternativas a los materiales estándar, manteniendo un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria en pleno cumplimiento de la normativa vigente.
- Este contenedor de masa se suma a la gama existente de contenedores de masa fabricados con materiales convencionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para masa |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 90 mm |
| Volumen (imperial) | 4 gal |
| Volumen (métrico) | 15 L |