Learn More
Gilac™ Vasos de 22 ciclos de base biológica
Código de producto. 17918671
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,22 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17918671 0,22 L cada uno
1 options
Código de producto. 17918671 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G627225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.08€
    7.94€ / paquete de 1
    Ahorro 4.14€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los vasos para bicicletas de base biológica de 22 litros son vasos reutilizables de plástico de base biológica con una durabilidad excepcional incluso en uso intensivo en bicicleta.
  • Vasos reutilizables de plástico de base biológica.
  • Excelente durabilidad incluso en uso intensivo en bicicleta.
  • Ideal para instituciones.
  • Paquete de 10.
  • Los vasos de base biológica son blancos y no contienen colorantes.
  • El material de base biológica está hecho de recursos naturales renovables en lugar de recursos fósiles.
  • Como fabricante francés responsable, GILAC ahora ofrece alternativas a los materiales estándar, al tiempo que mantiene un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria.
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 0,22 L
Capacidad (imperial) 7,4 onzas.
Cantidad 10 Pk.
Tipo de producto Vaso Tumbler