Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Código de producto. 30178493
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30178493 60 mL cada uno
30178481 1 L cada uno
30178469 125 mL cada uno
30178480 250 mL cada uno
30178487 2 L cada uno
15428704 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178493 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor SA24MM602F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.81€
    127.20€ / paquete de 1
    Ahorro 82.61€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Bio-Simplex™ Los sistemas de ensamblaje de botellas de medios ofrecen soluciones de sistema cerrado para el manejo aséptico de muestras, la transferencia de fluidos y el almacenamiento. Diseñados para reducir los riesgos de contaminación, cuentan con C-Flex™ Elastómero termoplástico que garantiza la esterilidad y se integra perfectamente en los flujos de trabajo de bioprocesos.
  • Bio-Simplex™ Los sistemas de ensamblaje de botellas de medios brindan soluciones de sistema cerrado para el manejo aséptico de muestras, la transferencia de fluidos y el almacenamiento. Reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Las tecnologías de un solo uso minimizan el tiempo y los costes de montaje, limpieza, validación, mejorando la eficiencia.
  • Incluye un EZ de 2 puertos Top™ Cierre de contenedor fabricado con C-Flex™ Resina y tubos de elastómero termoplástico (TPE) biofarmacéutico para un paso de fluido sin obstrucciones y un sellado seguro entre las superficies de la botella y la tapa.
  • Diseñados para el mercado de bioprocesos, estos sistemas son compatibles con dispositivos de conexión estériles y selladores de tubos térmicos. Garantizar una integración perfecta en los flujos de trabajo existentes.
  • Validado para lograr un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 -6 según ANSI/AAMI/ISO 11137, lo que brinda confianza en la esterilidad y la seguridad del producto.
  • El diseño de sistema cerrado reduce los riesgos de contaminación.
  • Compatible con soldadura y sellado de tubos para operaciones estériles.
  • Diseñado para baja permeabilidad a gases, baja unión de proteínas y claridad. Ideal para almacenar medios, así como para muestreo aséptico.
  • El sistema de ensamblaje incluye EZ de dos puertos sobremoldeados Top™ , C-Flex™ Tubos de entrada, tubo de inmersión y línea de ventilación, botella de medio (60 ml a 2 L) y 0,2 μm filtro de ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Depósito de cámara N.º
Para utilizar con (equipo) De un solo uso Bioreactor
Estilo de los tubos C-Flex Tubo con extremo tapado
Tipo de producto Conjunto de botella de medios