Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Código de producto. 10789531
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Cantidad:
1 unidad
100Pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10789531 48 x 60 cm 100Pack paquete de 100
10344461 5000 x 48 cm 1 unidad cada uno
10542323 60 x 1000 cm 1 unidad cada uno
10420053 5000 x 60 cm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10789531 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740801
En stock
Protección de superficies de laboratorio contra derrames.
  • Papel de filtro, una cara recubierta de polietileno.
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Dimensiones (L x An) 48 x 60 cm
Grosor 0.22 mm
Cantidad 100Pack