Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de cánulas y cartuchos Bio-Cane™
Código de producto. 10724084 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20,5 L/día
34,8 L/día
47,4 L/día
N.º de varillas/viales por varilla:
120/6
252/6
45107
Tiempo contención estático:
121 días
193 Días
227 días
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º de varillas/viales por varilla Tiempo contención estático Tamaño de la unidad
10724084 47,4 L/día 252/6 121 días 1 PCS
10574054 20,5 L/día 45107 227 días 1 PCS
10266853 34,8 L/día 120/6 193 Días 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724084 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CK509X4
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Los sistemas de cánulas y cartuchos Thermo Scientific Bio-Cane son la solución más fiable y económica para almacenar células, tejidos y otras muestras biológicas.
Almacene células, tejidos y productos biológicos de forma económica y con seguridad biológica con los sistemas de cánula y cartucho Thermo Scientific™ Bio-Cane™. El sistema, disponible en cuatro tamaños, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2.
Características:
  • Seis cartuchos de acero inoxidable para albergar viales (ocho en BioCane™ 70)
  • Cartuchos numerados y con código cromático para simplificar la identificación de muestras
  • Fabricación robusta en aluminio y aislamiento por vacío
  • Diseño de boca estrecha que reduce la evaporación de LN2
  • Cierre de bloqueo seguro
Incluye:
Seis cartuchos
Compatible con:
  • Carro con ruedas (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/caja, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Gradilla cuadrada para Bio-Cane 47; incluye cinco cajas con 40 separadores (195555)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500 (AY509X13)
  • Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500 (AY509X12)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Recipiente criogénico Biocane 47
Tipo Dewar de LN2 de llenado manual
Capacidad (métrico) 47,4 L/día
Aislamiento Vacío
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Bio-Cane 47
Velocidad evaporación estática 0.39L
Tiempo contención estático 121 días
Altura exterior (imperial) 26,5 in.
Altura exterior (métrico) 67,3 cm
Diámetro (imperial) 20 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 5 in.
Diámetro (métrico) 50,8 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 12,7 cm
N.º de varillas/viales por varilla 252/6