Learn More
Econix™ Recipientes de residuos clínicos infecciosos no punzantes con base de papel naranja Bio-bins™ para tratamiento alternativo / incineración
Código de producto. 12903675 Tienda Econix Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12903675 1 L paquete de 100
12993655 2 L paquete de 100
12933675 5 L paquete de 100
12933665 6 L paquete de 40
12973675 30 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12903675 Proveedor Econix™ N.º de proveedor BEXBB1OR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los recipientes de objetos no punzantes de papel de 5 l Econix™ Bio-bin™ para eliminar implementos de un solo uso y reducir los problemas de exceso de llenado de los residuos clínicos no punzantes. Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Diseñar Pliegue plano para optimización del espacio
Color Naranja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90 An x 250 Al mm
Altura (métrico) 185 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 105 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para residuos infecciosos de bajo riesgo
Material Cartón
Tipo de producto Recipiente de residuos no punzantes