Learn More
BIO-acetoxime, MedChemExpress
Código de producto. 16493466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493466 25 mg 25 miligramos
16492567 50 mg 50 miligramos
16469057 5 mg 5 miligramos
16456468 10 mg 10 miligramos
16436746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15356
MedChemExpress BIO-acetoxime (BIA) is a potent and selective GSK-3 inhibitor, with IC50s of both 10 nM for GSK-3α/β. BIO-acetoxime has anticonvulsant and anti-infection activity.
BIO-acetoxime (BIA) is a potent and selective GSK-3 inhibitor, with IC50s of both 10 nM for GSK-3α/β. BIO-acetoxime has anticonvulsant and anti-infection activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIO-acetoxime
CAS 667463-85-6
Color Morado
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12BrN3O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo BIA
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (52.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(Br)=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C/3=N\OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 398.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus