Learn More
Micronova™ BinLiners™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17192866 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Capacidad (métrico):
151 L
Tipo de empaquetado:
Embolsadas individualmente
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad Capacidad (métrico) Tipo de empaquetado
17192866 Transparente paquete de 10 - -
13112370 Transparente paquete de 50 151 L Embolsadas individualmente
17890165 Transparente paquete de 50 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17192866 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL43440BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    152.82€ / paquete de 50
    Ahorro 7.18€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas bolsas de LDPE, que cumplen con la FDA, están diseñadas para la eliminación y transferencia de materiales en salas limpias, la recogida de prendas y para cubrir equipos en entornos controlados. Disponible con espesores que van desde 1 a 6 milésimas de pulgada y capacidad de hasta 60 gal (200 L).
Micronova BinLiner Las bolsas están hechas de polietileno de baja densidad que cumple con las normas de la FDA y están diseñadas para la recolección y eliminación de residuos, la recolección de prendas, el almacenamiento, las cubiertas protectoras para equipos y la recolección y transporte de piezas o materias primas en salas limpias y entornos controlados.
  • Revestimientos de polietileno de baja densidad disponibles en una gama de distintos tamaños
  • Los grosores van de 0,025 a 0,152 mm (de 1 a 6 mil), y los tamaños van de 3,8 l a 200 l (de 1 a 60 galones) de capacidad
  • Los revestimientos de 40 x 48 in y 40 x 60 in funcionan con el BLSSH-1624 BinLiner Pararse
  • Los revestimientos de 34 x 40 in funcionan con el BLSSH-1515 BinLiner Pararse
  • Revestimientos fabricados para uso en entornos limpios y controlados
  • Los colores de los revestimientos (tintes) disponibles son transparente, azul y gris
  • Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
  • Opciones con refuerzo o sellado plano disponibles
  • Empaquetado:
    • Empaquetado plano: (sufijo B o BB)
    • B: embolsadas individualmente, 5 por paquete
    • BB: 5 revestimientos en doble bolsa
    • En rollo: (sufijo de PC), un rollo en bolsa doble
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para BinLiner
Capacidad (imperial) 33 gal
Color Transparente
Diámetro (métrico) 55 cm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de uso general
Para utilizar con (equipo) BLSSH u otro soporte para contenedores
Altura (imperial) 40 in
Longitud (imperial) 34 in
Longitud (métrico) 86 cm