Description
- Tipo de producto: BinLiner™ Pararse
- Material: acero inoxidable, polipropileno.
- Esterilidad: No estéril
- Se puede esterilizar en autoclave: sí
- Para usar con (equipo): BinLiners™
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 150 L |
| Certificaciones/conformidad | ISO Instalación certificada 9001 |
| Diseñar | Sin ruedas |
| Capacidad (imperial) | 40 gal |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 in) |
| Desechables | Reutilizables |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | 1 unidad |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |