Learn More
Binimetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16486666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486666 100 mg 100 miligramos
16472477 50 mg 50 miligramos
16436368 10 mg 10 miligramos
16481166 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15202
MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Binimetinib
CAS 606143-89-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15BrF2N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Peso molecular (g/mol) 441.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.23
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease