Learn More
Thermo Scientific™ BindIt™ Software, With CD only
Código de producto. 15903314 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15903314 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 15903314 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5189009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Automatice las aplicaciones personalizadas con el software Thermo Scientific™ BindIt™, una herramienta versátil para la creación y modificación de protocolos.
Cree y almacene protocolos de sistemas de purificación KingFisher con el software Thermo Scientific™ BindIt™. Una vez creado un protocolo, este puede transferirse a la memoria del instrumento Thermo Scientific™ KingFisher™ o ejecutarse directamente desde el software. Todos los pasos del protocolo tienen parámetros predeterminados que pueden modificarse según requiera la aplicación.
Características:
  • Las placas y los reactivos utilizados se definen en la disposición de placas.
  • Dada la creciente demanda de control de calidad, el software BindIt permite al usuario generar un informe de estado con el registro de la serie, la disposición de placas y los parámetros de pasos.
  • Permite la interacción de KingFisher Flex con instrumentos de manipulación de líquidos, robótica y apilación de placas, lo que proporciona una solución totalmente automatizada y el mayor rendimiento posible.
Compatibles con:
KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Software BindIt
Pantalla Monitor XVGA con resolución 1024 x 768
Para utilizar con (equipo) KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
Incluye Solo CD
Puertos Un puerto serie o USB disponible
Cantidad Cada uno
Memoria 1 GB de memoria RAM
Sistema operativo Windows XP Professional con Service Pack 3, Windows Vista con Service Pack 2, Windows 7 con Service Pack 1 y Windows 8
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.