Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de unión NT
Código de producto. 15829107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15829107 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15829107 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740614.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Buffer de enlace NT Para utilizar con kits de limpieza de PCR NucleoSpin 8/96
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Binding buffer NT
CAS 593-84-0
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Limpieza directa de mezclas de reacción de PCR
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin™ Kits de limpieza PCR
pH Desde 4,5 hasta 5,5
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Formulación Tiocianato de guanidinio
Olor Acético
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer NT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate